Learn More
R&D Systems™ 1A-116
Codice prodotto. 18054522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18054522 10 mg 10mg
18769846 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18054522 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6701/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Rac1 inhibitor; blocks Rac1-P-Rex1 interaction
1A-116 is a Rac1 inhibitor. Reduces intracellular Rac1-GTP levels and blocks Rac1-P-Rex1 interaction in vitro. Exhibits no effect on GTPase activity of closely related Cdc42. Displays antiproliferative, anti-invasive and pro-apoptotic activity in several cancer cell lines. Exhibits antimetastatic activity in vivo. Also restores antiproliferative effects of Tamoxifen (Cat. No. 6342) in resistant breast cancer cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3,5-Dimethylphenyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]guanidine
CAS 1430208-73-3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C16H16F3N3
Peso formulazione 307.31
Product Type Inhibitor
Purezza 98%