Learn More
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine, TRC
Codice prodotto. 30343152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343152 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB540540500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-1,2,3-Benzotriazol-5-amine
CAS 3325-11-9
Formula molecolare C6 H6 N4
Quantità 500 mg
Sinonimo 1H-Benzotriazol-5-amine, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-yl)amine, 1H-1,2,3-Benzotriazol-6-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-amine, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-6-amine, 5(6)-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenzotriazole, 5-Aminobenztriazole, 6-Aminobenzotriazole
InChI Formula InChI=1S/C6H6N4/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc2n[nH]nc2c1
IUPAC Name 2H-benzotriazol-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 134.139
Peso formulazione 134.059