Learn More
1H-1,2,3-Triazole, TRC
Codice prodotto. 30454235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30454235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454235 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7673901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-1,2,3-Triazole
CAS 288-36-8
Formula molecolare C2H3N3
Quantità 1 g
Sinonimo v-Triazole (7CI,8CI), 1,2,3-Triazole, 2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
InChI Formula InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1c[nH]nn1
IUPAC Name 1H-triazole
Molecular Weight (g/mol) 69.07
Peso formulazione 69.0327