Learn More
1H-1,2,4-triazole-3-thiol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10473014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10473014 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00858EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-1, 2, 4-Triazole-3-thiol
CAS 3179-31-5
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C2H3N3S
Numero MDL MFCD00005229
Quantità 25 g
Sinonimo 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
InChI Key AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NNC=N1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Molecular Weight (g/mol) 101.13
PubChem CID 2723802
Peso formulazione 101.13
Percent Purity 97%