Learn More
1H-1,2,4-Triazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30460066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460066 4 x 25 mg 100mg
18083370 100 mg 100mg
18002820 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460066 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0235.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-1,2,4-Triazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Nomi componenti o analita 1 H-1,2,4-Triazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H3 N3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-1,2,4-Triazol
InChI Formula InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Tipo di soluzione Neat
SMILES c1nc[nH]n1
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 69.07
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 69.0327 g/mol