Learn More
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10545671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545671 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10545671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348610050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 27905-45-9 | C13H7F17O2 | 518.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Nota nome 97%
CAS 27905-45-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C13H7F17O2
Indice di rifrazione 1.3360 to 1.3380
Numero MDL MFCD00042306
Quantità 5 g
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl acrylate, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate, unii-y9bfb4689z, 2-perfluorooctyl ethyl acrylate, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate, perfluorooctyl ethyl acrylate, 2-propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, 2-perfluorooctyl ethylacrylate, c8f17ch2ch2ococh=ch2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, benzene, hexane
InChI Key QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl prop-2-enoate
Stabilizzatore 90 to 110ppm MEHQ
Molecular Weight (g/mol) 518.17
PubChem CID 119747
Viscosità 12 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 518.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.