Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane, 97%
Codice prodotto. 11461067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461067 25 g 25g
11451067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11461067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24075.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2043-55-2
Formula molecolare C6H4F9I
Molecular Weight (g/mol) 373.988
Numero MDL MFCD00039409
InChI Key CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodohexane
SMILES C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Punto di fusione -25°C
Densità 1.94
Punti di ebollizione 138°C to 140°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.37
Quantità 25 g
Beilstein 1870862
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 373.99
Percent Purity 97%