Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, TRC
Codice prodotto. 30137446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137446 5 g 5g
30134857 10 g 10g
17948259 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137446 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9997235G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101947-16-4
Formula molecolare C16 H19 F17 O3 Si
Molecular Weight (g/mol) 610.38
Sinonimo (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane, (Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyltriethoxysilane, 1-(Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 17F, 17F (silane), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane, AC-FAS, AY 43-158E, F 1060, FAS, SIH 5841.2, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl) silane, [2-(Perfluorooctyl)ethyl]triethoxysilane, Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-
IUPAC Name triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Peso formulazione 610.0832
Percent Purity >95%