Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30426396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426396 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2862251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol
CAS 865-86-1
Formula molecolare C12 H5 F21 O
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydrohenicosafluorododecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecanol, 10:2 FTOH, 10:2 Fluorotelomer alcohol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanol, 2-(Perfluorodecyl)ethanol, 2-(Perfluorodecyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12','12,12-Heneicosafluorododecan-1-ol, 3-(Perfluorodecyl)ethanol, A 2020, A 2020 (fluoro compound), PFA 10
InChI Formula InChI=1S/C12H5F21O/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h34H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 564.13
Peso formulazione 564.0005