Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30425344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425344 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425344 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP286225250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol
CAS 865-86-1
Formula molecolare C12 H5 F21 O
Quantità 250 mg
Sinonimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydrohenicosafluorododecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecanol, 10:2 FTOH, 10:2 Fluorotelomer alcohol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanol, 2-(Perfluorodecyl)ethanol, 2-(Perfluorodecyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12','12,12-Heneicosafluorododecan-1-ol, 3-(Perfluorodecyl)ethanol, A 2020, A 2020 (fluoro compound), PFA 10
InChI Formula InChI=1S/C12H5F21O/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h34H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 564.13
Peso formulazione 564.0005