Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol |
| CAS | 2043-47-2 |
| Formula molecolare | C6 H5 F9 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-n-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, 2-(Perfluorobutyl)ethanol, 2-(Perfluorobutyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol, 4:2 FTOH, A 1420, Perfluorobutylethanol, TEOH 4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2 |
| SMILES | OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.09 |
| Peso formulazione | 264.0197 |