Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, TRC
Codice prodotto. 30418097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28637010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide
CAS 2043-55-2
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H4 F9 I
Quantità 10 g
Sinonimo Hexane','1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-iodohexane (ACI), 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorohexane, 1-Iodo-2-(perfluorobutyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane, 1-Perfluorobutyl-2-iodoethane, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide, 2-(Nonafluorobutyl)ethyl iodide, 2-(Perfluorobutyl)ethyl iodide, 2-Perfluorobutyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl iodide
InChI Formula InChI=1S/C6H4F9I/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h1-2H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodohexane
Molecular Weight (g/mol) 373.986
Peso formulazione 373.921
Percent Purity >95