Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, 95%
Codice prodotto. 11399275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399275 25 g 25g
11389275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399275 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16604.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102488-47-1
Formula molecolare C10H10ClF13Si
Molecular Weight (g/mol) 440.70
Numero MDL MFCD00042359
InChI Key AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC Name chloro-dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 189°C to 191°C
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 52°C (125°F)
Indice di rifrazione 1.3453
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.461
Numero UN UN2986
Beilstein 7040835
Peso formulazione 440.71
Percent Purity 95%