Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, 97%
Codice prodotto. 11445300
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11445300
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044543.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, can be used to produce dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-octyl)-silanol. This reaction will need reagent H2O, (NH4)2CO3, NaCl and solvent diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102488-47-1
Formula molecolare C10H10ClF13Si
Molecular Weight (g/mol) 440.70
Numero MDL MFCD00042359
InChI Key AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
IUPAC Name chloro-dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 189°C to 191°C
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 10 g
Numero UN UN2986
Beilstein 7040835
Punto d'infiammabilità 52°C (180°F)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 440.71
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.3453
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.461 g/mL