Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane, 97%
Codice prodotto. 11309285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309285 5 g 5g
11319285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11309285 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16605.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73609-36-6
Formula molecolare C9H7Cl2F13Si
Molecular Weight (g/mol) 461.12
Numero MDL MFCD00042360
InChI Key VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane
PubChem CID 123573
IUPAC Name dichloro-methyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 189°C to 190°C
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Indice di rifrazione 1.35
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.55
Numero UN UN2920
Beilstein 6153667
Peso formulazione 461.13
Percent Purity 97%