Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane, 97%
Codice prodotto. 11329285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329285 10 g 10g
11339285 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329285 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16606.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane is used in the silanization of silicon wafer. Self assembled monolayers treated with this, acts as an anti adhesive layer and release of cured poly(dimethyl siloxanes). It is also used to fabricate chemical surface patterns of self assembled monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane is used in the silanization of silicon wafer. Self assembled monolayers treated with this, acts as an anti adhesive layer and release of cured poly(dimethyl siloxanes). It is also used to fabricate chemical surface patterns of self assembled monolayers.
Solubility
Miscible with tetrahydrofuran, tetrhydropyran, toluene and other organic solvents.
Notes
Incompatible with water, strong oxidizing agents, alcohols, acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78560-45-9
Formula molecolare C8H4Cl3F13Si
Molecular Weight (g/mol) 481.534
Numero MDL MFCD00042363
InChI Key PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
IUPAC Name trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 192°C
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Quantità 10 g
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Indice di rifrazione 1.352
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.638
Numero UN UN2987
Beilstein 6154526
Informazioni di solubilità Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Peso formulazione 481.55
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecaflu orooctyl)silane