Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 97%
Codice prodotto. 11359265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359265 25 g 25g
11349265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359265 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16591.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30389-25-4 | C12H3F21 | 546.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30389-25-4
Formula molecolare C12H3F21
Molecular Weight (g/mol) 546.122
Numero MDL MFCD00042346
InChI Key UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
PubChem CID 121692
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododec-1-ene
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Densità 1.711
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (14 mmHg)
Formula lineare CF3(CF2)9CH=CH2
Indice di rifrazione 1.305
Quantità 25 g
Beilstein 2493721
Peso formulazione 546.12
Percent Purity 97%