Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, TRC
Codice prodotto. 30421532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421532 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421532 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2862331G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
CAS 30389-25-4
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C12 H3 F21
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecene, (Perfluorodecyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-dodecene, 1,1,2-Trihydroperfluorododecene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-ene
InChI Formula InChI=1S/C12H3F21/c1-2-3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododec-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 546.119
Peso formulazione 545.99
Percent Purity >95