Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene, 97%
Codice prodotto. 11383776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11383776 5 g 5g
11393776 25 g 25g
11303786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16834.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19430-93-4
Formula molecolare C6H3F9
Molecular Weight (g/mol) 246.076
Numero MDL MFCD00042338
InChI Key GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ene
SMILES C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Densità 1.457
Punti di ebollizione 59°C to 60°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3(CF2)3CH=CH2
Indice di rifrazione 1.289
Quantità 5 g
Beilstein 1819716
Peso formulazione 246.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene