Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene, 97%
Codice prodotto. 11393776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393776 25 g 25g
11383776 5 g 5g
11303786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16834.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19430-93-4
Formula molecolare C6H3F9
Molecular Weight (g/mol) 246.076
Numero MDL MFCD00042338
InChI Key GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-ene
SMILES C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Densità 1.457
Punti di ebollizione 59°C to 60°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3(CF2)3CH=CH2
Indice di rifrazione 1.289
Quantità 25 g
Beilstein 1819716
Peso formulazione 246.08
Percent Purity 97%