Learn More
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, TRC
Codice prodotto. 30040516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040516 50 mg 50mg
30136908 500 mg 500mg
30040385 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30040516 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99922850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25291-17-2
Formula molecolare C8H3F13
Molecular Weight (g/mol) 346.09
Sinonimo 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (8CI, 9CI, ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octene (ACI), (Perfluorohexyl)ethene, (Perfluorohexyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-octene, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooct-1-ene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 1H,1H,2H-Tridecafluoro-1-octene, C 60LF, Cheminox PFHE, ET 600, ET 600 (fluorocompound), F 1620, TE 6
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2
Peso formulazione 346.0027