Learn More
1H,1H-Perfluoro-1-octanol, 98%
Codice prodotto. 10217650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10217650 5 g Bottiglia in vetro 5g
10116923 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10217650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 307-30-2 | C8H3F15O | 400.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307-30-2
Formula molecolare C8H3F15O
Molecular Weight (g/mol) 400.08
Numero MDL MFCD00004675
InChI Key PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
PubChem CID 67543
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H, 1H-Perfluoro-1-octanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 47.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (100.0 hPa)
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3(CF2)6CH2OH
Quantità 5 g
Beilstein 01, IV, 1766
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 400.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H,1H-Perfluoro-1-octanol