Learn More
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 180.17 |
| Percent Purity | 90% |