Learn More
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10230545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10230545 5 g Amber Glass Bottle 5g
10187472 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10096202 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10230545 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09051DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 849776-47-2
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.163
InChI Key YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
IUPAC Name 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid;hydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.17
Percent Purity 90%