Learn More
1H-Benzimidazole-2-thiol, Mikromol™
Codice prodotto. 30052328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052328 25 mg 25mg
18091310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052328 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0474.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-Benzimidazole-2-thiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-2-thiol
CAS 583-39-1
Nomi componenti o analita 1H-Benzimidazole-2-thiol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 N2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Lansoprazole Imp. E (EP), Rabeprazole Sodium Imp. F (EP), Rabeprazole Imp. F (EP), Rabeprazole USP Related Compound C, Rabeprazole USP RC C, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, Rabeprazole Related Compound C, Lansoprazole Impurity E, Rabeprazole Sodium Impurity F, Rabeprazole Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES Sc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC Name 1H-benzimidazole-2-thiol
Molecular Weight (g/mol) 150.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 150.0252 g/mol