Learn More
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 10755462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755462 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10755462 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430540010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1007206-54-3 | C13H17BN2O2 | 244.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1007206-54-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204.2°C to 208.5°C
Colore Purple to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H17BN2O2
Numero MDL MFCD11054041
Quantità 1 g
Sinonimo 1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzo d imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole
InChI Key HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N=CNC2=C1
IUPAC Name 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 244.10
PubChem CID 46738006
Peso formulazione 244.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.