Learn More
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 146.15 |
| Percent Purity | 97% |