Learn More
1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30345174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345174 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19702010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid
CAS 15788-16-6
Formula molecolare C8H6N2O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1H-Benzimidazole-6-carboxylic Acid, 5-Benzimidazolecarboxylic Acid, 3H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, 3H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxybenzimidazole, Benzimidazole-6-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
IUPAC Name 1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Peso formulazione 162.0429