Learn More
1H-Benzotriazole, ≥99.0%, Solstice
Codice prodotto. 15681190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15681190 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15681190 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 12798100G
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
for amperometric det. of Cu,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Punto di fusione 95°C to 99°C
Colore Beige
pH 6.0 to 7.0 (at 100g/L 20°C)
Punto d'infiammabilità 170°C (338°F)
Residuo della combustione ≤0.1%
Imballaggio Poly bottle
Formula molecolare C6H5N3
Numero MDL MFCD00005699
Quantità 100 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 112133
Sinonimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
InChI Key QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
IUPAC Name 2H-benzotriazole
Molecular Weight (g/mol) 119.127
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Peso formulazione 119.12g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Solid