Learn More
1H-Benzotriazole, 99%
Codice prodotto. 10235620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10235620 500 g Plastic bottle 500g
10429670 100 g Plastic bottle 100g
10145823 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10235620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183885000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-14-7
Formula molecolare C6H5N3
Molecular Weight (g/mol) 119.13
Numero MDL MFCD00005699
InChI Key QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC Name 2H-benzotriazole
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1H-Benzotriazole
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 99.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 204.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Indice di Merck 15, 1111
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Peso formulazione 119.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder, Granules, Crystals, Needles or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Benzotriazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.