Learn More
1H-Imidazole-2-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30408766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408766 25 g -
30393529 5 g 5g
30395978 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408766 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI35021525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10111-08-7
Formula molecolare C4H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Sinonimo Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
IUPAC Name 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=Cc1ncc[nH]1
Specifications
Materiale o nome chimico 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Peso formulazione 96.0324