Learn More
1H-Imidazole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10228262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10228262 1 g Amber Glass Bottle 1g
10081134 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10228262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC08901DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16042-25-4
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.088
InChI Key KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-imidazolecarboxylic acid, imidazole-2-carboxylic acid, unii-o9g6515vc1, 1h-imidazolecarboxylic acid, 2-imidazolecarboxylicacid, 2-imidazocarboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, imidazolecarboxylic, acmc-1avrt, 2-carboxy-1h-imidazole
PubChem CID 574321
IUPAC Name 1H-imidazole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole-2-carboxylic acid