Learn More
1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30009737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009737 2.5 g 2.50g
30008786 10 g 10g
30006472 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI3856052.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3251-69-2
Formula molecolare C5 H6 N2 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 162.57
Sinonimo Imidazoleacetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride, Imidazol-4-acetic Acid Hydrochloride, Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-4-yl)acetic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Peso formulazione 162.0196