Learn More
1H-Indazol-1-ylmethanol, TRC
Codice prodotto. 30400381
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400381 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400381 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI62819050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Formula molecolare C8H8N2O
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMILES OCn1ncc2ccccc12
IUPAC Name indazol-1-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Peso formulazione 148.0637