Learn More
1H-Indazol-3-amine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1H-Indazol-3-amine |
| CAS | 874-05-5 |
| Formula molecolare | C7H7N3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1H-Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole, 3-Aminoindazole, 3-Indazolamine, NSC 348887, NSC 44677 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H3,8,9,10) |
| SMILES | Nc1n[nH]c2ccccc12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.15 |
| Peso formulazione | 133.064 |