Learn More
1H-Indazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10391750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10391750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10391750 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00334DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C7H7N3
Numero MDL MFCD03305710
Quantità 1 g
Sinonimo 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
InChI Key MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC Name 1H-indazol-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 133.15
PubChem CID 413085
Peso formulazione 133.15