Learn More
1H-Indazol-6-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10748668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10748668 1 g 1g
10768478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748668 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431020010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 885068-10-0 | C7H7BN2O2 | 161.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 885068-10-0
Formula molecolare C7H7BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD04972419
InChI Key ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-indazolyboronic acid, 1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, 1h-indazole-6-boronic acid, indazole-6-boronic acid, 1h-indazol-6-yl boronic acid, 6-indazolboronic acid, boronic acid, 1h-indazol-6-yl, 1h-indazole-6-boronicacid, 6-indazoleboronicacid, zlchem 1076
PubChem CID 24728617
IUPAC Name 1H-indazol-6-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazol-6-ylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180.0°C to 184.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 161.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indazol-6-ylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.