Learn More
1H-Indazole-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15491009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491009 25 g 25g
15481009 5 g 5g
15401019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64001.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4498-67-3
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.148
Numero MDL MFCD00211066
InChI Key BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC Name 1H-indazole-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 266°C to 270°C (literature)
Colore Brown
Quantità 25 g
Beilstein 6354
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder