Learn More
1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30050062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050062 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050062 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0398.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-Indazole-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
CAS 4498-67-3
Nomi componenti o analita 1H-Indazole-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H6 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
IUPAC Name 1H-indazole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.145
Quantità 25 mg
Peso formulazione 162.043 g/mol