Learn More
1H-Indazole-4-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 10533848 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10533848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10533848 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430500010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1023595-17-6 | C7H7BN2O2 | 161.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-4-boronic acid
CAS 1023595-17-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 166.0°C to 168.0°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H7BN2O2
Numero MDL MFCD09878901
Quantità 1 g
Sinonimo 1h-indazol-4-yl boronic acid, 1h-indazole-4-boronic acid, indazole-4-boronic acid, 1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, 1h-indazol-4-boronic acid, 4-borono-1h-indazole, indazole-4-boronic acid, hcl, indazole-4-boronic acid, hydrochloride, 1h-indazole-4-boronic acid hydrochloride, boronic acid, indazol-4-yl
InChI Key BGZZJZIZRARGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC Name 1H-indazol-4-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 161.96
PubChem CID 44118310
Peso formulazione 161.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indazole-4-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.