Learn More
1H-Indazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10749068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10749068 1 g 1g
10562898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10749068 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 677306-38-6
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD03840644
InChI Key KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
IUPAC Name 1H-indazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 209.5°C to 211.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indazole-4-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.