Learn More
1H-Indazole-7-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15435187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435187 1 g 1g
15445187 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32463.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 677304-69-7 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 677304-69-7
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.148
Numero MDL MFCD06804572
InChI Key WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 12639205
IUPAC Name 1H-indazole-7-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Punto di fusione ∽240°C (decomposition)
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 95%