Learn More
1H-Indazole-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10218097 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10218097 1 g Bottiglia in vetro 1g
10574248 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10218097 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429600010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 677304-69-7
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD06804572
InChI Key WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 12639205
IUPAC Name 1H-indazole-7-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indazole-7-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 229.0°C to 231.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.