Learn More
1H-Indene, 90+%, stab. with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11484843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484843 50 mL 50mL
11494843 250 mL 250mL
11474843 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484843 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12192.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is a building block that has been used in the synthesis of isatins. It was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1H-Indene is a building block that has been used in the synthesis of isatins. It was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, ethyl ether, and ether. Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Store in dark. Incompatible with oxidizing agent, light, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-13-6
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.163
Numero MDL MFCD00003777
InChI Key YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC Name 1H-indene
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Indene
Punto di fusione ∽-2°C
Densità 0.996
Punti di ebollizione 181°C to 182°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Intervallo percentuale saggio ≥90%
Indice di rifrazione 1.57
Quantità 50 mL
Beilstein 635873
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 116.16
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Indene