Learn More
1H-Indole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052099 100 mg 100mg
30049865 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052099 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0763.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-Indole-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Nomi componenti o analita 1H-Indole-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC Name 1H-indole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 161.0477 g/mol