Learn More
1H-Indole-7-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10384342 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10384342 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02108CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H9N3O
Numero MDL MFCD00572868
Quantità 250 mg
Sinonimo 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
InChI Key NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
IUPAC Name 1H-indole-7-carbohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 175.191
PubChem CID 712457
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%