Learn More
1H-Indole-7-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10532272 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10532272 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12826CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H7NO2
Numero MDL MFCD00210442
Quantità 250 mg
Sinonimo indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
InChI Key IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
IUPAC Name 1H-indole-7-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 161.16
PubChem CID 74281
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 90%