Learn More
1H-Perfluorohexane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11499686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499686 100 g 100g
11479686 5 g 5g
11489686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11499686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20226.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 355-37-3
Formula molecolare C6HF13
Molecular Weight (g/mol) 320.05
Numero MDL MFCD00142632
InChI Key XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorohexane
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Perfluorohexane
Densità 1.6843
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3(CF2)5H
Indice di rifrazione <1.300
Quantità 100 g
Beilstein 1799000
Peso formulazione 320.05
Percent Purity 97%