Learn More
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 98%
Codice prodotto. 11346976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346976 100 g 100g
11326976 5 g 5g
11336976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11346976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06731.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303180-11-2
Formula molecolare C5H6N2O5
Molecular Weight (g/mol) 174.112
Numero MDL MFCD00149323
InChI Key GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 2723723
IUPAC Name 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid;hydrate
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Punto di fusione ∽294°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 147821
Peso formulazione 174.11 (156.09 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder or Crystalline Powder
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.