Learn More
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11441140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441140 5 g 5g
11431140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441140 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25783.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.088 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37718-11-9
Formula molecolare C4H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 112.088
Numero MDL MFCD00011558
InChI Key IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
PubChem CID 3015937
IUPAC Name 1H-pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 281°C to 283°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 97%